Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Lös Septa för 24-414 Open Top Caps
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16190581
Change view
Tjocklek (engelska):
0,060 tum.
0,125 tum
Kvantitet:
144/Cs.
2000/Cs.
24/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (engelska) Kvantitet Förpackningsstorlek
16190581 0,060 tum. 144/Cs. -
15369870 0,125 tum 2000/Cs. Paket med 2000
13407559 0,125 tum 24/Cs. Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16190581 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S24400S2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2096.26 SEK
    1373.51 SEK / Paket med 144
    Save 722.75 SEK
    34% Av
I lager
Välj dessa ersättningssepta för specifika flaskor och septaflaskor med 24-414 öppna lock.
Thermo Scientific™ Lösa Septa är ersättningssepta för Thermo Scientific VOA-flaskor och septa-flaskor med 24-414 öppna lock. Lösa septa kan användas som reservdelar till Thermo Scientific VOA-flaskor och flaskor med obundna septa. Passar standard 24-414 öppen topplock. Keps kan också köpas separat (297-2414) för användning med denna septum. Bearbetad för att möta EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys.
  • 0,125 tum. tjock eller 0,060 tum. tunn naturlig PTFE-fodrad silikonseptum, 24 mm diameter
  • För användning med Thermo Scientific VOA-flaskor och flaskor med 24-414 öppen lock
  • Finns i en mängd olika kvantiteter per förpackning
Inkluderar: Lösa septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringsparametrar VOA
Färg Naturlig
Beskrivning PTFE-fodrad silikonseptum
Diameter (engelska) 0,94 tum
Material PTFE, Silikon
nr per ärende 144
Kvantitet 144/Cs.
Septa PTFE-fodrad silikon
Tjocklek (engelska) 0,060 tum.
Nivå Bearbetas
Stängningsstorlek 24-414 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Förslutningstyp Öppna topplocket
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Bearbetad för att möta EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys. Tillverkad under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Produkttyp Septa