Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Lös Septa för 24-414 Open Top Caps
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521714
Tjocklek (engelska):
0,060 tum.
0,125 tum
Kvantitet:
144/Cs.
2000/Cs.
24/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 24
Produktkod. 15369870
Brand: Thermo Scientific™ 2880022BP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa ersättningssepta för specifika flaskor och septaflaskor med 24-414 öppna lock.
Thermo Scientific™ Lösa Septa är ersättningssepta för Thermo Scientific VOA-flaskor och septa-flaskor med 24-414 öppna lock. Lösa septa kan användas som reservdelar till Thermo Scientific VOA-flaskor och flaskor med obundna septa. Passar standard 24-414 öppen topplock. Keps kan också köpas separat (297-2414) för användning med denna septum. Bearbetad för att möta EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys.
  • 0,125 tum. tjock eller 0,060 tum. tunn naturlig PTFE-fodrad silikonseptum, 24 mm diameter
  • För användning med Thermo Scientific VOA-flaskor och flaskor med 24-414 öppen lock
  • Finns i en mängd olika kvantiteter per förpackning
Inkluderar: Lösa septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringsparametrar VOA
Färg Naturlig
Beskrivning PTFE-fodrad silikonseptum
Diameter (engelska) 0,94 tum
Material PTFE, Silikon
nr per ärende 2000
Kvantitet 2000/Cs.
Septa PTFE-fodrad silikon
Tjocklek (engelska) 0,125 tum
Nivå Bearbetas
Certifikat och efterlevnad Bearbetad för att möta EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys. Tillverkad under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Form Rund
Produkttyp Septa
Stängningsstorlek 24-414 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Förslutningstyp Öppna topplocket