Läs mer
Loperamide Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loperamide Hydrochloride |
| CAS | 34552-83-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Loperamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H33 Cl N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide monohydrochloride, 4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinobutyramide hydrochloride, Arret, Blox, Brek, Dissenten, Fortasec, Imodium, Imodium A-D, Imosec, Imossel, Lopemid, Lopemin, Loperamide hydrochloride, Loperazine, Loperyl, Lopodium, Maalox Antidiarrheal, NSC 696356, PJ 185, R 18553, Suprasec, Tebloc |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Visa mer |