Läs mer
Loperamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loperamide Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 512.1997 |
| Procent renhet | >95% |