Läs mer
Loperamide Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Loperamide Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loperamide Oxide |
| CAS | 106900-12-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Loperamide Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H33 Cl N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Loperamide Hydrochloride Imp. F (EP), Loperamide Imp. F (EP), Loperamide USP Related Compound F, Loperamide USP RC F, Loperamide Oxide, trans-4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide 1-oxide, Arestal, Loperamide oxide, R 58425, Loperamide Related Compound F, Loperamide Hydrochloride Impurity F, Loperamide Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33ClN2O3/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32(35)20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3/t28-,32- |
| LEDER | CN(C)C(=O)C(CC[N@+]1([O-])CC[C@](O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Visa mer |