Läs mer
Lopinavir-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lopinavir alphyl,methylethyl-d8 |
| CAS | 1322625-54-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C37 D8 H40 N4 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (αS)-N-[(1S,3S,4S)-4-[[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetamide-d8, A 157378.0-d8, ABT 378-d8, Aluviran-d8, Koletra-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1/i1D3,2D3,25D,34D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)COc3c(C)cccc3C)Cc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (2S)-N-[(1S,3S,4S)-1-benzyl-4-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-pentyl]-2,3,4,4,4-pentadeuterio-2-(2-oxohexahydropyrimidin-1-yl)-3-(trideuteriomethyl)butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 636.85 |
| Visa mer |