Läs mer
Lopinavir Metabolite M-1, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lopinavir metabolite M-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C37H46N4O6/c1-24(2)34(41-19-18-32(43)40-37(41)46)36(45)38-29(20-27-14-7-5-8-15-27)22-31(42)30(21-28-16-9-6-10-17-28)39-33(44)23-47-35-25(3)12-11-13-26(35)4/h5-17,24,29-31,34,42H,18-23H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43,46)/t29-,30-,31-,34-/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |