missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lopinavir Metabolite M-3/M-4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4RS-hydroxy Lopinavir metabolite M-3@fs:M-4 |
| CAS | 357275-54-8 |
| Molekylformel | C37 H48 N4 O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H48N4O6/c1-24(2)34(41-19-18-33(43)40-36(41)45)35(44)38-29(20-27-14-7-5-8-15-27)22-32(42)31(21-28-16-9-6-10-17-28)39-37(46)47-23-30-25(3)12-11-13-26(30)4/h5-17,24,29,31-34,42-43H,18-23H2,1-4H3,(H,38,44)(H,39,46)(H,40,45)/t29-,31-,32-,33?,34-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](N1CCC(O)NC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3c(C)cccc3C)Cc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (2,6-dimethylphenyl)methyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-2-(4-hydroxy-2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)-3-methylbutanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 644.8 |
| Formel vikt | 644.3574 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?