Läs mer
Loracarbef Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loracarbef |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClN3O4.H2O/c17-9-6-7-10-12(15(22)20(10)13(9)16(23)24)19-14(21)11(18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10-12H,6-7,18H2,(H,19,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,12+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 367.0935 |