Läs mer
Loratin 0,1 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30461609
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461609 1 ml
1 options
Produktkod. 30461609 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0257.0002
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Loratin 0,1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loratadine
CAS 79794-75-5
Analyt- eller komponentnamn Loratadine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H23 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 11 H-Benzo[5,6 ]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14 H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
IUPAC-namn etyl 4-(8-klor-5,6-dihydrobenzo[1,2] cyklopepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-karboxylat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 382.88
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 382,1448 g/mol