Läs mer
Loratadin, 98+%
Produktkod. 15492999
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492999 500 mg 500mg
15472999 1 g 1g
15482999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60190.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
En icke-sedaterad histamin-H1-receptorantagonist | CAS: 79794-75-5 | C22H23ClN2O2 | 382,888 g/mol
Loratin används som en perifer histaminreceptor H1-agonist. Det används också som ett oralt aktivt antiallergiskt medel. Det är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Loratin används som en perifer histaminreceptor H1-agonist. Det används också som ett oralt aktivt antiallergiskt medel. Det är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Löslighet
Det är lösligt i DMSO (50 mg/ml), etanol (77 mg/ml vid 25 °C), vatten (<1 mg/ml vid 25 °C), kloroform och metanol.
Anteckningar
Förvara på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Håll bort starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79794-75-5
Molekylformel C22H23ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 382.888
MDL-nummer MFCD00672869
InChI-nyckel JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg
PubChem CID 3957
IUPAC-namn ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loratadine
Smältpunkt 134 °C
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Merck Index 14,5578
Löslighetsinformation Det är lösligt i DMSO (50 mg/ml), etanol (77 mg/ml vid 25 °C), vatten (<1 mg/ml vid 25 °C), kloroform och metanol.
Formel vikt 382.88
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning