missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Loratadine-d4 (piperidinylidene-3,3,5,5-d4), CDN

Produktkod. 30327547
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327547 0.005 g
30321498 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327547 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND78080.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Loratadine-D4 (piperidine-3,3,5,5-D4)
CAS 2748435-73-4
Molekylformel C22 D4 H19 Cl N2 O2
Kvantitet 0.005 g
Synonym Ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11 H-benzo[5,6 ]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylate-3,3,5,5-d4, Loratadine-d4, Loratadine-D4 (piperidine-3,3,5,5-D4), Loratadine-d4 (piperidinylidene-3,3,5,5-d4)
InChI formel InChI=1 S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14 H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3/i9D2,10D2
LEDER [2 H]C1([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])C1=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)C(=O)OCC
IUPAC-namn ethyl 4-(13-chloro-4-azatricyclo[9.4.0.03,8 ]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-ylidene)-3,3,5,5-tetradeuteriopiperidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 386.9079
Formel vikt 386.1699 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.