Läs mer
Loratadine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loratadine-d4 |
| CAS | 381727-27-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22H19D4ClN2O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylic Acid-d5, Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3/i12D2,13D2 |
| LEDER | ClC1=CC(CCC2=C/3N=CC=C2)=C(C=C1)C3=C4CC([2H])([2H])N(C(OCC)=O)C([2H])([2H])C\4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.91 |
| Procent renhet | >95 |