missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Loratadine-d5 (ethyl-d5), CDN

Produktkod. 30315702
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315702 0.01 g
30308825 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315702 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73920.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Loratadine-d5 (ethyl-d5)
CAS 1398065-63-8
Molekylformel C22 D5 H18 Cl N2 O2
Kvantitet 0.01 g
Synonym Ethyl-d5 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11 H-benzo[5,6 ]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylate, Loratadine-d5, Loratadine-D5 (ethyl-D5)
InChI formel InChI=1 S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14 H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3/i1D3,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2 ]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 387.914
Formel vikt 387.176 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.