missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Loratadine-d5 (ethyl-d5), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loratadine-d5 (ethyl-d5) |
| CAS | 1398065-63-8 |
| Molekylformel | C22 D5 H18 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ethyl-d5 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylate, Loratadine-d5, Loratadine-D5 (ethyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.914 |
| Formel vikt | 387.176 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?