Läs mer
Loratadine Epoxide N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Loratadine Epoxide N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| CAS | 1432057-93-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H23 Cl N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN2O4/c1-2-28-20(26)24-12-9-21(10-13-24)22(29-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-25(27)19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC2(CC1)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5ccc[n+]([O-])c35 |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.88 |
| Visa mer |