Läs mer
Loratadine Epoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loratadine Epoxide |
| CAS | 1189694-51-6 |
| Molekylformel | C22H23ClN2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dispiro[11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4''-piperidine]-1''-carboxylic acid, 8-chloro-5,6-dihydro-, ethyl ester, Ethyl 8-chloro-5,6-dihydrodispiro[11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4''-piperidine]-1''-carboxylate, Loratadine Epoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-27-20(26)25-12-9-21(10-13-25)22(28-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-24-19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC2(CC1)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5cccnc35 |
| IUPAC-namn | Ethyl 8-chloro-5,6-dihydrodispiro[benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4''-piperidine]-1''-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.88 |
| Formel vikt | 398.1397 |