Läs mer
Loratadin, LoGiCal
Produktkod. 30462929
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462929 10 mg
1 options
Produktkod. 30462929 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0257.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loratadine
CAS 79794-75-5
Analyt- eller komponentnamn Loratadine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H23 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
IUPAC-namn etyl 4-(8-klor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-karboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 382.88
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 382,1448 g/mol