Läs mer
Loratadin, Mikromol™
Produktkod. 17980576
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17980576 250 mg
1 options
Produktkod. 17980576 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0257.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Loratadin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loratadine
CAS 79794-75-5
Analyt- eller komponentnamn Loratadine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H23 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
IUPAC-namn etyl 4-(8-klor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 382.88
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 382,1448 g/mol