Läs mer
Loratin N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 30052700
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052700 100 mg
1 options
Produktkod. 30052700 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0257.21
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Loratadin N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loratadine N-Oxide
CAS 165739-62-8
Analyt- eller komponentnamn Loratadine N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H23 Cl N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
IUPAC-namn etyl 4-(8-klor-1-oxido-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-1-ium-11-yliden)piperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 398.88
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 398,1397 g/mol