Läs mer
Loratadin N-oxid, TRC
Produktkod. 30482976
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482976 50 mg
30467341 25 mg
30476640 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46959550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165739-62-8
Molekylformel C22 H23 Cl N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 398.88
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
IUPAC-namn etyl 4-(8-klor-1-oxido-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-1-ium-11-yliden)piperidin-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loratadine N-Oxide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Formel vikt 398.1397