Läs mer
Loratadine, TRC
Produktkod. 30011074
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011074 50 mg
30011019 25 mg
17944035 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46957550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79794-75-5
Molekylformel C22 H23 Cl N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 382.88
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Clarotadin, Cronopen, Erolin, Ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klarifer, Klaritin, Lertamine, Lisino, Lomilan, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Symphoral, Tadine, Velodan, Zeos
IUPAC-namn etyl 4-(8-klor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loratadine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Formel vikt 382.1448
Procent renhet >95%