missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Loreclezole hydrochloride

Beskrivning
Subtype-selective GABAA receptor modulator. Acts as a positive allosteric modulator of β2 or β3-subunit containing receptors. Also acts as a negative modulator at a novel regulatory site, enhancing GABAA receptor sensitization. Inhibits homomeric ρ1 GABAC receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loreclezole hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 311 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.987 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?