missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Loreclezole hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30001230
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001230 50 mg
30001229 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30001230 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1295/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Subtype-selective GABAA modulator

Subtype-selective GABAA receptor modulator. Acts as a positive allosteric modulator of β2 or β3-subunit containing receptors. Also acts as a negative modulator at a novel regulatory site, enhancing GABAA receptor sensitization. Inhibits homomeric ρ1 GABAC receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2227372-56-5
Molekylformel C10H7Cl4N3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Loreclezole hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 311
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 310.987
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.