Läs mer
Loreclezole, MedChemExpress
Description
Loreclezole, an antiepileptic compound, is a selective GABAA receptor modulator and acts as a positive allosteric modulator of β2 or β3-subunit containing receptors.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Loreclezole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 117857-45-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H6Cl3N3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | R 72063 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (400.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Show More |