missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lorediplon, MedChemExpress

Produktkod. 16453727
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16453727 50 mg -
16437758 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16453727 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19371

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Lorediplon is a novel non-benzodiazepine drug acting as a GABAA receptor modulator, differentially active at the alpha1-subunit, associated with promoting sleep.

Lorediplon is a novel non-benzodiazepine drug acting as a GABAA receptor modulator, differentially active at the alpha1-subunit, associated with promoting sleep.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lorediplon
CAS 917393-39-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H15FN4O2S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (253.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N(C1=CC(C2=CC=NC3=C(C(C4=CC=CS4)=O)C=NN23)=CC=C1F)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 394.42
Formel vikt 394.42
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.