Läs mer
Lorglumide sodium salt, MedChemExpress
Produktkod. 16421118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16421118 5 mg
16408708 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16421118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1439B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lorglumide sodium salt
CAS 1021868-76-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H31Cl2N2NaO4
Kvantitet 5 mg
Synonym CR-1409 sodium salt
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (207.73 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (207.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=C(C=CC(C(NC(CCC(O[Na])=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O)=O)=C1)Cl
Molekylvikt (g/mol) 481.39
Formel vikt 481.39
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism