Läs mer
Lorglumide Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30473738
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30473738 250 mg
1 options
Produktkod. 30473738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL469910250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lorglumide Sodium Salt
CAS 1021868-76-7
Molekylformel C22H31Cl2N2NaO4
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-(dipentylamino)-5-oxo-pentanoic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C22H32Cl2N2O4.Na/c1-3-5-7-13-26(14-8-6-4-2)22(30)19(11-12-20(27)28)25-21(29)16-9-10-17(23)18(24)15-16;/h9-10,15,19H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28);/q;+1/p-1
LEDER O=C(O[Na])CCC(NC(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O
IUPAC-namn sodium;4-[(3,4-dichlorobenzoyl)amino]-5-(dipentylamino)-5-oxopentanoate
Molekylvikt (g/mol) 481.39
Formel vikt 480.1559