Learn More
Lornoxicam-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lornoxicam-d4 |
| CAS | 1216527-48-8 |
| Molekylformel | C13 2H4 H6 Cl N3 O4 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)thieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide, 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl-3,4,5,6-d4)-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam-d4, Lornoxicam-d4, Lornoxicam-D4 (pyridyl-D4), Lornoxicam-d4 (pyridine-d4) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1nc(NC(=O)C2=C(O)c3sc(Cl)cc3S(=O)(=O)N2C)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)thieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.84 |
| Formel vikt | 375.0052 |