Läs mer
Lornoxicam, MedChemExpress
Produktkod. 16498256
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498256 100 mg
16462116 500 mg
16411416 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498256 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0367
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lornoxicam
CAS 70374-39-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10ClN3O4S2
Kvantitet 100 mg
Synonym Chlortenoxicam Ro 13-9297
Löslighetsinformation DMSO : 3.8 mg/mL (10.22 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 371.82
Formel vikt 371.82
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation