missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lornoxicam, TRC

Produktkod. 18000620
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18000620 50 mg
18093410 10 mg
18032620 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18000620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47000050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70374-39-9
Molekylformel C13 H10 Cl N3 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 371.82
Synonym 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Fulactive, Lofecam, Lorcam, Lornoxicam, Ro 13-9297, TS 110, Telos, Xefo, Xefocam
IUPAC-namn 6-klor-4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]tiazin-3-karboxamid
LEDER CN1C(=C(O)c2sc(Cl)cc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lornoxicam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
Formel vikt 370.9801
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.