Läs mer
Lornoxicam, TRC
Produktkod. 18093410
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093410 10 mg
18000620 50 mg
18032620 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18093410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47000010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70374-39-9
Molekylformel C13 H10 Cl N3 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 371.82
Synonym 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Fulactive, Lofecam, Lorcam, Lornoxicam, Ro 13-9297, TS 110, Telos, Xefo, Xefocam
IUPAC-namn 6-klor-4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]tiazin-3-karboxamid
LEDER CN1C(=C(O)c2sc(Cl)cc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lornoxicam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
Formel vikt 370.9801
Procent renhet >95%