missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Losartan Azide, TRC

Produktkod. 30006946
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006946 50 mg
30007005 10 mg
30010926 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006946 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47050150MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 727718-93-6
Molekylformel C22 H22 Cl N9
Molekylvikt (g/mol) 447.9234
Synonym 1H-Tetrazole, 5-[4'-[[5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]- (9CI), 5-[4'-[[5-(Azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazole
IUPAC-namn 5-[2-[4-[[5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloroimidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole
LEDER CCCCc1nc(Cl)c(CN=[N+]=[N-])n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Losartan Azide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22ClN9/c1-2-3-8-20-26-21(23)19(13-25-29-24)32(20)14-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-27-30-31-28-22/h4-7,9-12H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,27,28,30,31)
Formel vikt 447.1687
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.