Läs mer
Losartan Azide, TRC
Produktkod. 30010926
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010926 100 mg
30006946 50 mg
30007005 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL470501100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 727718-93-6
Molekylformel C22 H22 Cl N9
Molekylvikt (g/mol) 447.9234
Synonym 1H-Tetrazole, 5-[4'-[[5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]- (9CI), 5-[4'-[[5-(Azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazole
IUPAC-namn 5-[2-[4-[[5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloroimidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole
LEDER CCCCc1nc(Cl)c(CN=[N+]=[N-])n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Losartan Azide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22ClN9/c1-2-3-8-20-26-21(23)19(13-25-29-24)32(20)14-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-27-30-31-28-22/h4-7,9-12H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,27,28,30,31)
Formel vikt 447.1687
Procent renhet >95%