missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Losartan Butyl Ether, Mikromol™
Beskrivning
Losartan Butyl Ether
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan Butyl Ether |
| CAS | 2204442-78-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Losartan Butyl Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H31 Cl N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Losartan Butyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31ClN6O/c1-3-5-11-24-28-25(27)23(18-34-16-6-4-2)33(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,3-6,11,16-18H2,1-2H3,(H,29,30,31,32) |
| LEDER | CCCCOCc1c(Cl)nc(CCCC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-[[5-(butoxymethyl)-2-butyl-4-chloroimidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?