Läs mer
Losartan α-Butyl-losartan Aldehyde Adduct (Losartan Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan alpha-butyl-Losartan aldehyde adduct |
| Analyt- eller komponentnamn | Losartan alpha-butyl-Losartan aldehyde adduct |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C44H44Cl2N12O2/c1-3-5-15-37-47-41(46)38(58(37)25-28-18-22-30(23-19-28)32-12-7-9-14-34(32)43-51-55-56-52-43)39(60)35(10-4-2)44-48-40(45)36(26-59)57(44)24-27-16-20-29(21-17-27)31-11-6-8-13-33(31)42-49-53-54-50-42/h6-9,11-14,16-23,35,39,59-60H,3-5,10,15,24-26H2,1-2H3,(H,49,50,53,54)(H,51,52,55,56) |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 842.3087 |