Läs mer
Losartan Carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan Carboxaldehyde |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| Formel vikt | 420.1465 |