missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Losartan Carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan Carboxaldehyde |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| Formel vikt | 420.1465 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?