Läs mer
Losartan-d3 Carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30477164
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477164 1 mg
30482638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477164 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4705121MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189729-40-5
Molekylformel C22 2H3 H18 Cl N6 O2
Molekylvikt (g/mol) 439.91
IUPAC-namn 5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-2-(4,4,4-trideuteriobutyl)imidazole-4-carboxylic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])CCCc1nc(Cl)c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Losartan-d3 Carboxylic Acid
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN6O2/c1-2-3-8-18-24-20(23)19(22(30)31)29(18)13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)21-25-27-28-26-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,30,31)(H,25,26,27,28)/i1D3
Formel vikt 439.1603