Läs mer
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
Beskrivning
Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan (D4 Carboxylic Acid) |
| CAS | 1246820-62-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Powder |
| Molekylformel | C22H17D4ClN6O2 |
| Färg | Off-White |
| Synonym | E-3174 D4 EXP-3174 D4 |
| LEDER | ClC1=C(C(O)=O)N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=N1 |
| Industry Type | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.92 |
| Visa mer |