Läs mer
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
Produktkod. p-200096451
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485328
Brand: Medchem Express HY12765S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Losartan (D4 Carboxylic Acid)
CAS 1246820-62-1
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Powder
Molekylformel C22H17D4ClN6O2
Färg Off-White
Synonym E-3174 D4 EXP-3174 D4
LEDER ClC1=C(C(O)=O)N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=N1
Industry Type Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 440.92
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 440.92
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.