Läs mer
Losartan-d4 Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan-d4 Carboxylic Acid |
| CAS | 1246820-62-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22H17D4ClN6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Butyl-4-chloro-1-[[2’-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1’-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid-d4, EXP 3174-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21ClN6O2/c1-2-3-8-18-24-20(23)19(22(30)31)29(18)13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)21-25-27-28-26-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,30,31)(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D |
| LEDER | [2H]C1=C([2H])C(CN2C(CCCC)=NC(Cl)=C2C(O)=O)=C([2H])C([2H])=C1C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.92 |
| Procent renhet | >95 |