Läs mer
Losartan-d4, TRC
Produktkod. 30477751
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30477751 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4705031MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Losartan-d4
CAS 1030937-27-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C22 2H4 H19 Cl N6 O
Kvantitet 1 mg
Synonym Losartan D4
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(CCCC)nc(Cl)c2CO)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC-namn [2-butyl-5-klor-3-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]metyl]imidazol-4-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 426.94
Formel vikt 426.1873