Läs mer
Losartan-d4, TRC
Produktkod. 30470114
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30470114 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30470114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47050310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Losartan-d4
CAS 1030937-27-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C22 2H4 H19 Cl N6 O
Kvantitet 10 mg
Synonym Losartan D4
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(CCCC)nc(Cl)c2CO)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC-namn [2-butyl-5-klor-3-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]metyl]imidazol-4-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 426.94
Formel vikt 426.1873