missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Losartan EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivning
Losartan EP Impurity F
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan Isopropyl Ether |
| CAS | 1332713-64-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Losartan Isopropyl Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H29 Cl N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[4'[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(1-methylethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole (Losartan Isopropyl Ether), Losartan Potassium Imp. F (EP), Losartan Imp. F (EP), 5-[4'[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(1-methylethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Isopropyl Ether, Losartan Potassium Impurity F, Losartan Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29ClN6O/c1-4-5-10-23-27-24(26)22(16-33-17(2)3)32(23)15-18-11-13-19(14-12-18)20-8-6-7-9-21(20)25-28-30-31-29-25/h6-9,11-14,17H,4-5,10,15-16H2,1-3H3,(H,28,29,30,31) |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(COC(C)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(isopropoxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?