Läs mer
Losartan EP Impurity J (Losartan USP Related Compound B), Mikromol™
Beskrivning
Losartan EP Impurity J (Losartan USP Related Compound B)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetyl Losartan |
| CAS | 1006062-27-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Acetyl Losartan |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H25 Cl N6 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP), Losartan Imp. J (EP), Losartan USP Related Compound B, Losartan USP RC B, (2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl)methyl Acetate, Losartan Related Compound B, Losartan Potassium Impurity J, Losartan Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30) |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC-namn | [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methyl acetate |
| Visa mer |