Läs mer
Losartan Imidazo[1,5-b]isoquinoline Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan Impurity G |
| CAS | 165276-38-0 |
| Molekylformel | C22H21ClN6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21ClN6/c1-2-3-8-20-24-21(23)19-12-16-11-14(9-10-15(16)13-29(19)20)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-11H,2-3,8,12-13H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c2Cc3cc(ccc3Cn12)c4ccccc4c5nn[nH]n5 |
| IUPAC-namn | 3-butyl-1-chloro-8-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]-5,10-dihydroimidazo[1,5-b]isoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.9 |
| Formel vikt | 404.1516 |