Läs mer
Losartan Isomer Impurity, Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan Isomer Impurity, Potassium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-19(14-30)21(23)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 460.1181 |
| Procent renhet | >95% |