Läs mer
Losartan, MedChemExpress
Beskrivning
Losartan is an angiotensin II receptor antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 receptors with IC50 of 20 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan |
| CAS | 114798-26-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23ClN6O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | DuP-753 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (236.46 mM) |
| LEDER | OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.91 |
| Show More |