missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Losartan Methyl Ether, Mikromol™
Beskrivning
Losartan Methyl Ether
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan Methyl Ether |
| CAS | 114798-94-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Losartan Methyl Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H25 Cl N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Losartan Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25ClN6O/c1-3-4-9-21-25-22(24)20(15-31-2)30(21)14-16-10-12-17(13-11-16)18-7-5-6-8-19(18)23-26-28-29-27-23/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,26,27,28,29) |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(COC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(methoxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?